Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
GREENER_CHOICE
Zentrifugieren Sie Proben effektiv und wiederholt erfolgreich dank der hervorragenden mechanischen Festigkeit und hohen optischen Klarheit dieser Zentrifugenröhrchen für hohe Drehzahlen aus Polycarbonat mit rundem Boden.
Marke:  Thermo Scientific™ 3117-1000
434.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748064
  • 606.00 CHF / 40 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Sollten bei HighSpeed-Zentrifugation zu mindestens 80 % gefüllt sein und mit Eindrückstopfen (05-562-11-Serie) verwendet werden
Beschreibung
Beschreibung
Zentrifugieren Sie Proben effektiv und wiederholt erfolgreich dank der hervorragenden mechanischen Festigkeit und hohen optischen Klarheit der Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit rundem Boden aus Polycarbonat, die für Hochgeschwindigkeitsrotoren konzipiert sind.
Eigenschaften:
  • Beständig gegen Temperaturen von -135 °C bis +135 °C (-211 °F bis +275 °F)
  • Für den Einsatz bis 50.000 x g in allen gekühlten und ungekühlten Zentrifugen (zur Verwendung mit DS3111-Serie festsitzenden Verschlusskappen für einwandfreie Leistung)
  • Höhere Festigkeit durch gleichmäßige Wandstärke dank moderner Fertigungstechniken
  • Gleichmäßiger Durchmesser (keine Verjüngung) für optimale Passgenauigkeit mit Rotoren und mehr Toleranz gegenüber Kräften
  • Der verstärkte Rand (an Teilen 3117-1000 und 3117-9500) ermöglicht einfachere Entnahme aus dem Rotor.
  • Langlebiger als Röhrchen aus Polycarbonat
  • Autoklavierbar/transparent
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
40
Unsteril
Rund
Rund
31,5 mm
Zentrifugenröhrchen
Polycarbonat
10
Autoklavierbar
164,3 mm
Nein
Nein
50.000 × g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1419589 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number3117-1000
Chargennummer1389340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/07/2023 Catalog Number3117-1000
Chargennummer1357106 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/06/2022 Catalog Number3117-1000
Chargennummer1273739 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/01/2020 Catalog Number3117-1000
Chargennummer1261355 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/08/2019 Catalog Number3117-1000
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen > Polycarbonat; Fassungsvermögen:100 ml; mit Lippe
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.