Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenreiniger/-spüler aus HDPE für 16 und 24 in. Pipetten
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Pipettenspülgeräte erlauben die Einstellung des Spülwasserdurchflusses über einen breiten Bereich.
Marke:  Thermo Scientific™ 5245-0040
372.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10721421
  • 393.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für einen wiederholten Kreislauf aus automatischem Befüllen und Entleeren schließen Sie die Nalgene™ Pipettenspülgeräte an den Hahn für Leitungswasser oder entionisiertes Wasser und den Abfluss an. Einen gefüllten Pipettenkorb einsetzen, am Wassereinlass anbringen und Schläuche direkt in einen geeigneten Ablassbehälter zur Aufnahme des Spülwassers ablassen. Wasserquelle aufdrehen und die Spülkammer wird über den Wassereinlass befüllt. Wenn die Spülkammer voll ist, entsteht an der Ablassbiegung eine Saugwirkung, welche die Kammer durch den Auslass entleert. Die Zyklen des Befüllens und Entleerens setzen sich fort, bis die Wasserquelle abgedreht wird.
Eigenschaften:
  • Aus einem Stück gefertigt, auslaufsicher und ohne Schweißnähte
  • Polyethylen hoher Dichte ist für den robusten Einsatz konzipiert
  • Der große Röhrendurchmesser ermöglicht schnellere Zyklen und ein vollständiges Ablaufen des Wassers
  • Der Wassereinlass verhindert selbst bei Wasserdruckabfall, dass kontaminiertes Spülwasser in die Wasserleitung zurückfließt
  • Langsamere Zyklen werden ohne Zusatzausstattung erreicht, indem Sie die Fließgeschwindigkeit an der Wasserquelle verringern.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Transparente Kunststoffschläuche für Einlass und Auslass
  • Korb separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipetten bis 16 in. L ( 41 cm )
78cm
Pipettenreiniger HDPE D
6
In 30,5 .
A, B
1
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1418957 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog Number5245-0040
Chargennummer1416762 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/11/2024 Catalog Number5245-0040
Chargennummer1398528 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/06/2024 Catalog Number5245-0040
Chargennummer1382648 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/06/2023 Catalog Number5245-0040
Chargennummer1364859 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/11/2022 Catalog Number5245-0040
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenreiniger/-spüler aus HDPE für 16 und 24 in. Pipetten > Kleine Unterlegscheibe für Größe A und B