Learn More
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ Enzymgemisch
Enzymgemisch mit hoher Rekombinationseffizienz
Marke: Invitrogen™ 11791019
1184.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1210.02 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und ein positiver Kontrollvektor
Beschreibung
Gateway LR Clonase Enzymmix enthält eine firmeneigene Mischung aus Int- (Integrase), IHF (Integration Host Faktor) und Xis (Excisionase)-Enzymen, die die in-vitro-Rekombination zwischen einem Entry-Klon (mit einem Gen von Interesse flankiert von attL-Stellen) und einem Zielvektor (mit attR-Stellen) katalysieren, um Ihren Expressionsklon zu erzeugen.
- Speziell für das Klonieren sowohl einzelner als auch multipler Fragmente optimiert
- Zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis von Enzym und Reaktionspuffer aus, das Enzymstabilität und Anwenderfreundlichkeit mit wenigen Pipettierschritten sowohl für einmaliges als auch mehrfaches Fragmentklonen gewährleistet.
Klonierung, Gateway-Klonierung, Gateway-Rekombination
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Alle Gateway™ LR Clonase™ Enzymkits enthalten Proteinase K-Lösung (2 µg/µl) und einen positiven Kontrollvektor. Das LR Clonase™ Enzym bei -80°C, LR Clonase™ II oder II Plus Enzymgemische bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
LR Clonase | |
20 Reaktionen | |
Clonase™, Gateway™ |
Trockeneis | |
Reaktionspuffer | |
LR Clonase Enzymgemisch |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.