Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenreiniger/-spüler aus HDPE für 16 und 24 in. Pipetten
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Pipettenspülgeräte erlauben die Einstellung des Spülwasserdurchflusses über einen breiten Bereich.
393.00 CHF - 468.00 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Größe Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Größe Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10721421
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5245-0040
78cm A, B Pipetten bis 16 in. L ( 41 cm )
393.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10400811
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5245-0050
97 cm C Pipetten – 61 cm (24 in.)
468.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für einen wiederholten Kreislauf aus automatischem Befüllen und Entleeren schließen Sie die Nalgene™ Pipettenspülgeräte an den Hahn für Leitungswasser oder entionisiertes Wasser und den Abfluss an. Einen gefüllten Pipettenkorb einsetzen, am Wassereinlass anbringen und Schläuche direkt in einen geeigneten Ablassbehälter zur Aufnahme des Spülwassers ablassen. Wasserquelle aufdrehen und die Spülkammer wird über den Wassereinlass befüllt. Wenn die Spülkammer voll ist, entsteht an der Ablassbiegung eine Saugwirkung, welche die Kammer durch den Auslass entleert. Die Zyklen des Befüllens und Entleerens setzen sich fort, bis die Wasserquelle abgedreht wird.
Merkmale:
  • Auslaufsicher, aus einem Stück und ohne Schweißnähte geformt
  • Polyethylen hoher Dichte ist für den robusten Einsatz gemacht
  • Der große Schlauchdurchmesser ermöglicht schnellere Zyklen und ein vollständiges Ablaufen des Wassers.
  • Der oben angebrachte Wassereinlass verhindert selbst bei Wasserdruckabfall, dass kontaminiertes Spülwasser in die Wasserleitung zurückfließt.
  • Langsamere Zyklen werden ohne Zusatzausstattung erreicht, indem Sie die Fließgeschwindigkeit der Wasserquelle zurückdrehen.
Lieferumfang:
  • Transparente Kunststoffschläuche für Zu- und Ablauf
Spezifikation
Spezifikation
1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenreiniger/-spüler aus HDPE für 16 und 24 in. Pipetten