Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Lowboys mit niedrigem Profil, 15 l
GREENER_CHOICE
Kann verwendet werden mit: Entsorgung beinahe aller Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titranten.; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke:  Thermo Scientific™ 2323-0015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10170341
  • 34.52 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Lowboys aus HDPE eignen sich perfekt zur Ausgabe der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertem Wasser und Titrierlösungen.
Der chemikalienbeständige Behälter passt mit seinem niedrigen Profil leicht in niedrige Regale oder Kühlschränke.
Merkmale:
  • Bis zu drei Behälter stapelbar, um auf dem Labortisch oder im Kühlschrank Platz zu sparen
  • Der praktisch geformte Griff ermöglicht selbst bei kompletter Befüllung das einfache Tragen mit einer Hand
  • Hervorragende chemische Beständigkeit – Toleranz gegenüber starken Säuren und Basen für zahlreiche Lösungen
  • Auslaufsichere† Konstruktion bedeutet sicherere Proben
Im Lieferumfang enthalten:
Hahn und Hahnverschluss sowie vier säureresistente, druckempfindliche Etiketten
Hinweis:
Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten die Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
15 L
Weiß
HDPE
4 gal.
Polypropylen
Dispensieren der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titrationsmittel.
Niedrige Ballonflasche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1285457 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2323-0015
Chargennummer1386755 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/06/2023 Catalog Number2323-0015
Chargennummer1378828 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/04/2023 Catalog Number2323-0015
Chargennummer1372883 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/11/2022 Catalog Number2323-0015
Chargennummer1363788 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2022 Catalog Number2323-0015
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Lowboys mit niedrigem Profil, 15 l > 15 L
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.