Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Lowboys mit niedrigem Profil, 15 l
Kann verwendet werden mit: Entsorgung beinahe aller Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titranten.; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
103.82 CHF - 471.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titrationsmittel. |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10170341
![]() |
Thermo Scientific™
2323-0015 |
15 L | N/A | N/A | N/A | |||||
10231901
![]() |
Thermo Scientific™
2323-0008 |
8 L | N/A | N/A | N/A | |||||
15941491
![]() |
Thermo Scientific™
2323-0008 |
8 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Lowboys aus HDPE eignen sich perfekt zur Ausgabe der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertem Wasser und Titrierlösungen.
Der chemikalienbeständige Behälter passt mit seinem niedrigen Profil leicht in niedrige Regale oder Kühlschränke.
- Für starke Säuren und Basen geeignet
- Stapelhöhe: max. 3 Behälter
- Mit Polypropylen-Hahn
- Spezielle Form des Handgriffs ermöglicht das leichte Tragen mit einer Hand—auch bei vollem Behälter
- Mit vier säurebeständigen, selbstklebenden Identifikationsetiketten
- Auslaufsicher (siehe Definition)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
HDPE |
Polypropylen | |
Dispensieren der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titrationsmittel. | |
Niedrige Ballonflasche |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.