Learn More
Buerkle™ Kompaktes Jerry Can- und Absperrhahn-Set Artikelnummer.: 10058241
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Kompaktes Jerry Can- und Absperrhahn-Set
Artikelnummer. 10058241 Alle ansehen Bürkle Produkte
5 l, 335 x 65 x 335 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10L
Abmessungen (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Artikelnummer. 10058241
Marke: Buerkle™ 04350001
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Compact Kanister- und Ablasshahn-Set besteht aus dem Compact Kanister mit Gewindestutzen 5 l oder 10 l und dem Ablasshahn.
Kompaktes Kanister- und Absperrhahn-Set
  • PP, durchsichtig
  • Manipulationssicherer Verschluss
  • Autoklavierbarer Kanister (ohne Ventil)
  • Gegossene Liter-Graduierung
  • Aluminium Kanisterhalterung als Zubehör
Kanister mit Hahn, kompakt, platzsparend, Polyproylen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Verschlusstyp Manipulationssicher
Beschreibung Platzsparender Kanister mit Hahn
Abmessungen (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 335 mm
Enthält Drüsen, Zapfhahn
Länge (metrisch) 335 mm
Material Polypropylen
Produkttyp Kompaktes Jerry Can- und Absperrhahn-Set
Breite (metrisch) 65 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kompaktes Jerry Can- und Absperrhahn-Set >