Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kunststoff-Messzylindersortiment
Eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, um mit der Einrichtung eines neuen Labors, der Einrichtung von Trainingslaboren oder der Nachrüstung eines bestehenden Labors zu beginnen. Sieben Größen von 10 bis 1000 ml.
Marke: Thermo Scientific™ 3662-1234
117.75 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
117.75 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, um mit der Einrichtung eines neuen Labors, der Einrichtung von Trainingslaboren oder der Nachrüstung eines bestehenden Labors zu beginnen. Das Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduierte Kunststoffzylinder-Multipack enthält je einen Zylinder in den folgenden Volumina: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml und 1000 ml. Alle Größen besitzen einen großen Ausguss sowie eingegossene und zur besseren Ablesbarkeit eingefärbte Graduierungen. Es erfolgt keine Meniskusbildung und somit keine Verfälschung der Messergebnisse. Durch den großen Standfuß stehen die Messzylinder stabil auf dem Labortisch und es gibt keine Kippgefahr — kein Zerbrechen oder Splittern wie bei Laborgeräten aus Glas. Auch für Lebensmittel und Getränke geeignet.
- Mit sieben Zylindern in jeweils einer Größe: 10, 25, 50, 100, 250, 500 und 1000 ml
- Erfüllt die Genauigkeitsanforderungen laut US-Standard ASTM Klasse B, E1272
- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert—eindeutige Füllhöhe
- Breiter blauer, achteckiger Standfuß verhindert ein Kippen
- Großer Ausguss ermöglicht einfaches Dispensieren von Flüssigkeiten
- Permanente siebbedruckte Graduierungen gewährleisten ein einfaches Ablesen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
- Schlagfest bei Temperaturen über -40 °C
- Autoklavierbar/graduiert
- Erfüllen ASTM Klasse B, E1272 Klasse B und 21 CFR Teil 177.1520 für die Verwendung für Lebensmittel und Getränke
Spezifikation
Je eine: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | |
Nalgene Graduierte Zylinder, Multipack, PPCO | |
7 | |
Blaue Polypropylen-Basis | |
121 °C |
|
Rund | |
Anwendungsbereiche Lebensmittel und Getränke, Aufrüsten eines bestehenden Labors | |
Messzylindersatz |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
Erfüllen ASTM Klasse B, E1272 Klasse B und 21 CFR Teil 177.1520 für die Verwendung für Lebensmittel und Getränke | |
ml | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
250 °F | |
Achteckig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1290574 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3662-1234 |
1304808 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3662-1234 |
1296932 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3662-1234 |
1414897 | Konformitätsbescheinigung | 26/09/2024 | 3662-1234 |
1410727 | Konformitätsbescheinigung | 27/08/2024 | 3662-1234 |
Hinweise:
- Autoklavieren beeinträchtigt die Graduierungsgenauigkeit.