Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse mit durchgängigem Gewinde und Einlage für Serumfläschchen: Steril, Großpackung, blau
GREENER_CHOICE
Dank der sicheren Versiegelungslösung dieser durchgehend mit Gewinde gefütterten Verschlüsse für Serumfläschchen entfällt die Notwendigkeit eines Gummistopfens.
Marke:  Thermo Scientific™ 342158-0026
1704.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10457043
  • 1721.66 CHF / 2000 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den sicher abdichtenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Serumröhrchenverschlüssen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit durchgängigem Gewinde und Einlage erzielen Sie auch ohne Gummistopfen eine auslaufsichere Abdichtung.
Eigenschaften:
  • Sterilitätsgrad von 10-6SAL
  • Liner aus einem LDPE-Kern (Low Density Polyethylen) dazwischen zwei Belänge aus festem HDPE
  • Verschlüsse in mehreren Farben verfügbar
Bestellinformationen:
Die Serumflaschen-Verschlüsse sind als Großpackung in einem Karton à 2.000 Stück verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Dreilagige koextrudierte Einlage (LDPE-Kern zwischen zwei Deckschichten aus festem HDPE)
22.1 mm
Steril
2000
Gummi
14,2 mm
ISO 13485:2016
20-415
Verschlüsse für Serumfläschchen
Blau
HDPE
2000
Nalgene
Einsatz, kontinuierliches Gewinde
2000 Kartons
Serumfläschchen-Verschluss
Sterile PETG-Serumfläschchen (separat erhältlich)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse mit durchgängigem Gewinde und Einlage für Serumfläschchen: Steril, Großpackung, blau > Blau, Verschluss 20-415, Großpackung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.