Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Tankauskleidungen aus Polyethylen-Film mit offenem Beutel und flachem Boden ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Flüssigkeitsverarbeitung und verbessern die Mischfähigkeit.
764.00 CHF - 1150.00 CHF
Spezifikation
Typ | Tankauskleidung |
---|---|
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene zylindrische Tanks von 5 gal (19 ) bis 200 |
Anzahl pro Karton | 10 |
Anzahl pro Packung | 10 |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10561695
|
Thermo Scientific™
343050-0030 |
30 gal. |
764.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10767104
|
Thermo Scientific™
343050-0055 |
55 gal. |
769.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10405183
|
Thermo Scientific™
343050-0100 |
100 gal. |
933.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10079632
|
Thermo Scientific™
343050-0150 |
150 gal. |
1150.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erweitern Sie Ihre Mischmöglichkeiten mit flachbodigen Offensack-Auskleidungen. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankauskleidungen aus Coex-Polyethylenfolie ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Verarbeitung von biopharmazeutischen und diagnostischen Reagenzflüssigkeiten unter Verwendung fester Nalgene zylindrischer Kunststofftanks. Coex-Polyethylenfolie ist frei von tierischen Komponenten (ADCF).
- Passend für Nalgene Zylindertanks von 5 bis 200 gal. (19 bis 787 l)
- Die gamma-bestrahlten, lebensmittelechten Folien sind nicht zytotoxisch und zertifiziert nicht pyrogen
Garantie:
90 Tage
Spezifikation
Tankauskleidung | |
Nalgene zylindrische Tanks von 5 gal (19 ) bis 200 | |
10 |
Polyethylen | |
10 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.