Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Tankauskleidungen aus Polyethylen-Film mit offenem Beutel und flachem Boden ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Flüssigkeitsverarbeitung und verbessern die Mischfähigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 343050-0150
1076.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihre Mischmöglichkeiten mit flachbodigen Offensack-Auskleidungen. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankauskleidungen aus Coex-Polyethylenfolie ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Verarbeitung von biopharmazeutischen und diagnostischen Reagenzflüssigkeiten unter Verwendung fester Nalgene zylindrischer Kunststofftanks. Coex-Polyethylenfolie ist frei von tierischen Komponenten (ADCF).
- Passend für Nalgene zylindrische Tanks mit einem Fassungsvermögen von 19 l (5 gal.) bis 787 l (200 gal.)
- Die gamma-bestrahlten, lebensmittelechten Folien sind nicht zytotoxisch und zertifiziert nicht pyrogen
Spezifikation
Tankauskleidung | |
150 gal. | |
Nalgene zylindrische Tanks von 5 gal (19 ) bis 200 | |
10 |
Polyethylen | |
568 L | |
10 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7447903010 | Verarbeitungszertifikat | 17/04/2025 | 343050-0150 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.