Learn More
Sartorius Gewichteset
Der Gewichte-Satz enthält hochgradig korrosionsbeständige Knopf-Gewichte, hochpoliert, in Box.
Marke: Sartorius YCS01-525-AC-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sätze mit Gewichten von 1 mg bis 10 kg
- Sätze Gewichte E2
- Bis zu 500 mg als Draht-Gewicht
- Material: Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
- Sätze Gewichte F1
- Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
- Material: Aluminium, Dichte 2,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte 1–5, Neusilber, Dichte 8,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte 10–500 mg, Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
- Sätze Gewichte M1
- Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
- Material: Aluminium, Dichte: 2,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte aus Neusilber 8,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte 10 bis 500 mg, verzinktes Messing
- Sätze Gewichte E2
- Verpackung der Gewichte: Bis 20 g in Kunststoffbox, 50 g und höher in Holzbox
- 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
- Gewichte-Satz für den Service, im Kunststoffkoffer
- DAkkS-Zertifikat beiliegend
Spezifikation
Kalibriermasse | |
5.51 lb. | |
Aluminium | |
Aluminium 2,7 g/cm3, Neusilber: 8,7 g/cm3 |
DAkkS-Zertifikat | |
OIML M1 | |
1 mg to 200 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Gewichteset > Weight Set; Tolerance: 1 mg to 200 g; Classification: OIML M1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur