Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport-Trägergriffe
Halten Sie einen voll beladenen Träger sicher mit Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport-Tragegriffen, die sich zur Aufbewahrung bequem zur Seite klappen lassen.
Marke: Thermo Scientific™ 7136-0001
99.23 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Halten Sie einen voll beladenen Träger sicher mit Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport-Tragegriffen, die sich zur Aufbewahrung bequem zur Seite klappen lassen. Diese Griffe passen für den BioTransport-Träger und sind leicht mit einer Hand zu tragen.
- Einfach aufzusetzen und abzunehmen
- Autoklavierbarer Edelstahl
- Inhalt: Nur Griff. Biotransport-Träger separat erhältlich, Kat. Nr. 7135-0001
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden.
Spezifikation
Tragegriff für BioTransport | |
Griff für Bio-Transportträger | |
Autoklavierbar |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%