Learn More
Corning™ Absauggebläse
Ideal zur Entfernung von Überständen – eine Alternative zu Glas-Pasteurpipetten
Marke:  Corning™ 4930
294.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10708772
  • 459.16 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Handgerät, Tülle für die Befestigung von Zubehör und Einkanaladapter für die Verwendung mit Einweg-Pipettenspitzen.
Beschreibung
Beschreibung
Tragbare Vakuumsammelleitung ermöglicht die sichere Entfernung/Entsorgung von Überständen aus vielen verschiedenen Laborgefäßen.
  • Zum Anschluss an eine gebäudeeigene Vakuumquelle
  • Dank der mit den Fingerspitzen betätigten Vakuum-Bedienelemente können Sie den Absaugvorgang präzise steuern
  • Reduziert die Gefahr wertvolle Proben zu verlieren
  • Verwendung mit Einweg-Pipettenspitzen, Ansaugpipetten aus Polyethylen und Polystyrol oder Pasteurpipetten
  • Vollständig autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Absauggebläse
Einweg-Pipettenspitze, Polyethylen- und Polystyrol-Aspirationspipette oder Pasteur-Pipette
Costar
Sichere Entfernung/Entsorgung von Überständen aus vielen verschiedenen Laborgefäßen.
Handstück, Tülle für Zubehöraufsatz und Einkanaladapter für Einweg-Pipettenspitzen
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Absauggebläse > Vakuumsauger