Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9165 BNWP Sure-Flow pH-Kombinationselektrode
Die Thermo Scientific™ Orion™ 9165BNWP Sure-Flow pH-Kombinationselektrode ist eine pH-Kombinationselektrode mit Epoxidschaft für die schnelle Reaktion in schwierigen Proben und Böden.
Marke:  Thermo Scientific™ 9165BNWP
301.39 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10538171
  • 342.71 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pH-Kombinationselektrode
Epoxidschaft
0 °C bis 100 °C
Ag/AgCl, pH
32 bis 212 °F
120 mm
12 mm
Sure-Flow
0 bis 14
pH-Kombinationselektrode
0,02
4,7 in.
0.47 Zoll
Dokumentation
Application Notes
Scientific Resources
Manuals
Product Information
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ 9165 BNWP Sure-Flow pH-Kombinationselektrode > pH-Kombinationselektrode
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.