Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Messeimer
Für eine Vielzahl von Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, sind diese graduierte Eimern, die robust und autoklavierbar sind, hervorragend geeignet.
58.35 CHF - 76.40 CHF
Spezifikation
Graduierungen | Gegossen |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Ja |
Enthält | Griff |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10345801
![]() |
Thermo Scientific™
7012-0080 |
7.6 l | 8 qt. |
58.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10491103
![]() |
Thermo Scientific™
7012-0110 |
10.4 l | 11 qt. |
64.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10162301
![]() |
Thermo Scientific™
7012-0140 |
13.2 l | 14 qt. |
76.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für eine Vielzahl von Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, in robusten und praktischen Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbaren graduierten Eimern, die in jedem Labor unerlässlich sind. Die Universal-Polypropylen-Laboreimer sind autoklavierbar und besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit.
- Weiße Eimer aus Polypropylen, robust, lange Einsatzdauer im Labor
- Henkel mit Nylon-Beschichtung ermöglicht ein komfortables und sicheres Halten
- Permanente, leicht ablesbare Graduierung in Litern und Pints
- Autoklavierbar/mit Graduierung
Spezifikation
Gegossen | |
Ja | |
Je 1 |
Polypropylen | |
Griff |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.