Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Messeimer
Für eine Vielzahl von Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, sind diese graduierte Eimern, die robust und autoklavierbar sind, hervorragend geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 7012-0110
58.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für eine Vielzahl von Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, in robusten und praktischen Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbaren graduierten Eimern, die in jedem Labor unerlässlich sind. Die Universal-Polypropylen-Laboreimer sind autoklavierbar und besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit.
- Weißer Polypropylen-Eimer mit robuster Bauweise für Langlebigkeit im Labor.
- Henkel mit Nylon-Beschichtung ermöglicht ein komfortables und sicheres Halten.
- Permanente, leicht ablesbare Graduierung in Litern und Pints.
Spezifikation
10.4 l | |
Polypropylen | |
11 qt. | |
Griff |
Gegossen | |
Ja | |
Eimer, graduiert, PP 10,4 l | |
Je 1 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421225 | Konformitätsbescheinigung | 12/02/2025 | 7012-0110 |
1409239 | Konformitätsbescheinigung | 06/07/2024 | 7012-0110 |
1374439 | Konformitätsbescheinigung | 27/11/2022 | 7012-0110 |
1372226 | Konformitätsbescheinigung | 10/10/2022 | 7012-0110 |
1342357 | Konformitätsbescheinigung | 18/12/2021 | 7012-0110 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.