Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Messeimer
GREENER_CHOICE
Für eine Vielzahl von Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, sind diese graduierte Eimern, die robust und autoklavierbar sind, hervorragend geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 7012-0080
52.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10345801
  • 55.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine Vielzahl von Substanzen, einschließlich chemischer und korrosiver Flüssigkeiten, in robusten und praktischen Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbaren graduierten Eimern, die in jedem Labor unerlässlich sind. Die Universal-Polypropylen-Laboreimer sind autoklavierbar und besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit.
  • Weißer Polypropylen-Eimer mit robuster Bauweise für Langlebigkeit im Labor.
  • Henkel mit Nylon-Beschichtung ermöglicht ein komfortables und sicheres Halten.
  • Permanente, leicht ablesbare Graduierung in Litern und Pints.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7.6 l
Polypropylen
8 qt.
Griff
Gegossen
Ja
Bucket Graduated PP 7.6 L
Je 1
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1375634 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number7012-0080
Chargennummer1372225 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/10/2022 Catalog Number7012-0080
Chargennummer1342255 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2021 Catalog Number7012-0080
Chargennummer1321839 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/06/2021 Catalog Number7012-0080
Chargennummer1292510 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/07/2020 Catalog Number7012-0080
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Messeimer > Messeimer, 8 qt.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.