Learn More
N-Tetracosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
n-Tetracosane is a suitable solvent used in the synthesis of ZnS nanoparticle. It is also employed as the wax component to study the reduction in pour point of hydrocarbon solvents containing wax crystals on addition of polymer additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Tetracosane |
Schmelzpunkt | 49°C to 52°C |
Dichte | 0.799 |
Siedepunkt | 391°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 338.66 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Kristallin |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y25K035 | Analysenzertifikat | 27/11/2024 | 042462.06,042462.22,042462.14 |
Y02I038 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 042462.06,042462.22,042462.14 |
U24J018 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 042462.06,042462.22,042462.14 |
U08F029 | Analysenzertifikat | 10/02/2023 | 042462.06,042462.22,042462.14 |
P01I006 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 042462.06,042462.22,042462.14 |