Learn More
N-Tetracosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338978
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Tetracosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338978
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11338978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042462.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
n-Tetracosane is a suitable solvent used in the synthesis of ZnS nanoparticle. It is also employed as the wax component to study the reduction in pour point of hydrocarbon solvents containing wax crystals on addition of polymer additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-31-1
Summenformel C24H50
Molekulargewicht (g/mol) 338.664
MDL-Nummer MFCD00009352
InChI-Schlüssel POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
IUPAC-Name Tetracosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tetracosane
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Dichte 0.799
Siedepunkt 391°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 338.66
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY25K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number042462.06,042462.22,042462.14
ChargennummerY02I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number042462.06,042462.22,042462.14
ChargennummerU24J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number042462.06,042462.22,042462.14
ChargennummerU08F029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog Number042462.06,042462.22,042462.14
ChargennummerP01I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042462.06,042462.22,042462.14
Name des Produkts
N-Tetracosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >