Learn More
Tetracosan 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10103670
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetracosan 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103670
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10103670
Marke: Thermo Scientific Acros 138041000
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-31-1
Summenformel C24H50
Molekulargewicht (g/mol) 338.65
MDL-Nummer MFCD00009352
InChI-Schlüssel POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9bMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
IUPAC-Name Tetracosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracosane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 391°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)22CH3
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 338.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Glänzende Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Catalog Number138041000,138040250
ChargennummerA0456169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number138041000,138040250
ChargennummerA0452737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2023 Catalog Number138041000,138040250
ChargennummerA0449780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number138041000,138040250
ChargennummerA0400124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number138041000,138040250
Name des Produkts
Tetracosan 99 %, Thermo Scientific Chemicals >