Learn More
N″-Phenylguanidin-Nitrat, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10260653
Zum Warenkorb hinzufügen
N″-Phenylguanidin-Nitrat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10260653
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10260653
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB10165DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N''-phenylguanidine nitrate
CAS 18860-78-1
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H10N4O3
MDL-Nummer MFCD00213415
Menge 1 g
Synonym phenylguanidine nitrate, 1-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine nitrate, n-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine; nitric acid, nitric acid; 2-phenylguanidine, nitric acid compound with n-phenylguanidine 1:1, phenyl guanidine nitrate
InChI-Schlüssel DIHKZQUSGDYVOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
IUPAC-Name Salpetersäure;2-Phenylguanidin
Molekulargewicht (g/mol) 198.182
PubChem CID 2775226
Formelmasse 198.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
N″-Phenylguanidin-Nitrat, ≥97 %, Thermo Scientific™ >