Learn More
Melford n-Octylglucoside
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
115.00 CHF - 2720.00 CHF
Spezifikation
CAS 29836-26-8
Summenformel C14H28O6
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018552
Unterlagen ansehen
Melford
N02007-50.0
50 g
2720.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018550
Unterlagen ansehen
Melford
N02007-25.0
25 g
1365.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018549
Unterlagen ansehen
Melford
N02007-10.0
10 g
682.00 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018551
Unterlagen ansehen
Melford
N02007-5.0
5 g
368.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018548
Unterlagen ansehen
Melford
N02007-1.0
1 g
115.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Spezifikation
Spezifikation
29836-26-8
C14H28O6