Learn More
Melford n-Octylglucoside
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Marke:  Melford N02007-10.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018549
  • 682.00 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Spezifikation
Spezifikation
29836-26-8
C14H28O6
10 g