Learn More
Melford n-Octylglucoside
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Marke: Melford N02007-5.0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.Spezifikation
29836-26-8 | |
C14H28O6 | |
5 g |