Learn More
Melford n-Octylglucoside
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Marke:  Melford N02007-1.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018548
  • 115.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Non-ionic detergent for the solubilization and isolation of membrane bound proteins.
Spezifikation
Spezifikation
29836-26-8
C14H28O6
1 g