Learn More
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335058
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335058
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11335058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043997.M1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt -61°C
Farbe Farblos
Dichte 0.944
Siedepunkt 153°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 57°C (135°F)
Zündpunkt 440°C (824°F)
Geruch Amine-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.431
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Dampfdruck 3mm Hg at 20°C
UN-Nummer 2265
Beilstein 605365
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 73.09
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX30K949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number043997.5Y,043997.AE,043997.M1,043997.K2
ChargennummerW30K913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number043997.5Y,043997.AE,043997.M1,043997.K2
ChargennummerY08K915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number043997.5Y,043997.AE,043997.M1,043997.K2
ChargennummerX18K948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number043997.5Y,043997.AE,043997.M1,043997.K2
ChargennummerP30K761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number043997.5Y,043997.AE,043997.M1,043997.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylformamide
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >