Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, ExtraDry über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
N,N-Dimethylformamid, 99,8 %, C3H7NO, CAS-Nummer-68-12-2, n,n-Dimethylmethanamid, n-Formaldimethylamin, Formamid, n,n-Dimethyl, dwumetyloformimid, Dimethylformamid, DMFA, Dimethylformamid, Dimetilamid, dmf, Dimethylformamid, 1 L, max. 0,01 %, Dampfdruck: 4,9 mbar bei 20 °C, 04, 58
47.87 CHF - 358.79 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Summenformel | C3H7NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 73.10 |
MDL-Nummer | MFCD00003284 |
InChI-Schlüssel | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethylformamid |
SMILES | CN(C)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10045421
|
Thermo Scientific Acros
348431000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
47.87 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10088362
|
Thermo Scientific Acros
348435000 |
500 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
132.75 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10534341
|
Thermo Scientific Acros
348430010 |
1 L | AcroSeal™ Glasflasche |
212.21 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10738742
|
Thermo Scientific Acros
348430025 |
2.5 L | AcroSeal™ Glasflasche |
358.79 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-Dimethylformamid |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Spezifikation
N,N-Dimethylformamide | |
water <50 ppm | |
99.75 | |
100.0 | |
0.9450g/mL | |
58°C | |
Kristallpulver | |
99.8% | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
0.005% Max. (Coulometric) | |
15, 3267 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
99.8% |
-61.0°C | |
68-12-2 | |
Weiß bis Beige | |
>350°C | |
153.0°C | |
Echt | |
1.4290 to 1.4320 | |
0.945 | |
HCON(CH3)2 | |
Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C | |
04, 58 | |
01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethylformamid | |
6228 | |
73.09 | |
extra trocken, über Molekularsieb |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Hinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
- N,N-Dimethylformamide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B