Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, ExtraDry über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10088362
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, ExtraDry über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10088362
500 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10088362
Marke: Thermo Scientific Acros 348435000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
N,N-Dimethylformamid, 99,8 %, C3H7NO, CAS-Nummer-68-12-2, n,n-Dimethylmethanamid, n-Formaldimethylamin, Formamid, n,n-Dimethyl, dwumetyloformimid, Dimethylformamid, DMFA, Dimethylformamid, Dimetilamid, dmf, Dimethylformamid, 1 L, max. 0,01 %, Dampfdruck: 4,9 mbar bei 20 °C, 04, 58
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt -61.0°C
Namenshinweis water <50 ppm
CAS Min. % 99.75
Farbe Weiß bis Beige
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >350°C
Dichte 0.9450g/mL
Siedepunkt 153.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Relative Dichte 0.945
Strukturformel HCON(CH3)2
Dampfdruck Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 99.8%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2415080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
Chargennummer2493226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
Chargennummer2419801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
Chargennummer2402023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
Chargennummer2524260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number348430025,348431000,348430010,348435000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimethyl formamide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, ExtraDry über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >