Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 %
CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.215 g/mol
26.50 CHF - 59.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 6284-40-8
Summenformel C7H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 195.215
MDL-Nummer MFCD00004707
InChI-Schlüssel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399075
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
L14282.18
50 g
26.50 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11309085
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
L14282.30
250 g
59.15 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
N-Methyl-D-glucamine is used in conjunction with iodinated organic compounds in contrast media viz. diatrizoate meglumine and iodipamide meglumine. It is useful in ion-exchange resins to chelate boron ions selectively. It is also used as an excipient in pharmaceuticals, in cosmetics and X-ray contrast media. It is also employed in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methyl-D-Glucamin wird in Verbindung mit iodinierten organischen Verbindungen in Kontrastmitteln verwendet, z. B. Natriumdiatrizoateglumin und Iodipamidmeglumin. Es ist nützlich bei Ionenaustauscherharzen, um Borionen selektiv zu chelieren. Es wird auch als Hilfsstoff in Pharmazeutika, Kosmetika und Röntgenkontrastmedien verwendet. Es wird auch bei der Synthese von oberflächenaktiven Wirkstoffen, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 228-506-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LZ4295770
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 %