Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 % Artikelnummer.: 11309085
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 %
Artikelnummer. 11309085
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11309085
Marke: Thermo Scientific Chemicals L14282.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.215 g/mol
N-Methyl-D-glucamine is used in conjunction with iodinated organic compounds in contrast media viz. diatrizoate meglumine and iodipamide meglumine. It is useful in ion-exchange resins to chelate boron ions selectively. It is also used as an excipient in pharmaceuticals, in cosmetics and X-ray contrast media. It is also employed in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methyl-D-Glucamin wird in Verbindung mit iodinierten organischen Verbindungen in Kontrastmitteln verwendet, z. B. Natriumdiatrizoateglumin und Iodipamidmeglumin. Es ist nützlich bei Ionenaustauscherharzen, um Borionen selektiv zu chelieren. Es wird auch als Hilfsstoff in Pharmazeutika, Kosmetika und Röntgenkontrastmedien verwendet. Es wird auch bei der Synthese von oberflächenaktiven Wirkstoffen, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6284-40-8
Summenformel C7H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 195.215
MDL-Nummer MFCD00004707
InChI-Schlüssel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-D-glucamine
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 250 g
Beilstein 385906
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,6078
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −16.5° (c=2 in Water)
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL14282.30,L14282.18
Chargennummer10255036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberL14282.30
Chargennummer10250397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberL14282.30,L14282.18
Chargennummer5016H07V Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL14282.30,L14282.18
Chargennummer10244421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberL14282.30,L14282.18
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-Glucamin 99 % >