Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-hexamethylenimin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392536
Zum Warenkorb hinzufügen
N-(2-Hydroxyethyl)-hexamethylenimin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392536
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11392536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06497.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine is used in organic synthesis, building blocks. It is mainly involved as an intermediate in the synthesis of Bazedoxifene acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(2-Hydroxyethyl)Hexamethylenimimin wird in der organischen Synthese, Bausteinen verwendet. Ist hauptsächlich als Zwischenprodukt an der Synthese von Bazedoxifen-Acetat beteiligt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20603-00-3
Summenformel C8H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 143.23
MDL-Nummer MFCD00020988
InChI-Schlüssel VMRYMOMQCYSPHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azepan-1-yl ethanol, hexahydro-1h-azepine-1-ethanol, n-2-hydroxyethyl hexamethyleneimine, 2-azepan-1-yl ethan-1-ol, 2-hexamethyleneimino ethanol, 2-azaperhydroepinylethan-1-ol, 2-azepan-1-ylethan-1-ol, 2-azepan-1-yl ;ethanol, 2-n-hexamethyleneimino ethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperidineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 88615
IUPAC-Name 2-(Azepan-1-yl)ethanol
SMILES C1CCCN(CC1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine
Dichte 0.971
Siedepunkt 114°C to 115°C (23 mmHg)
Brechungsindex 1.484
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 104110
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 143.22
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10216210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog NumberL06497.14,L06497.06
Chargennummer10238400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL06497.14,L06497.06
Chargennummer10207870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 Catalog NumberL06497.14,L06497.06
Chargennummer10216210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06497.14,L06497.06
ChargennummerM22A028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL06497.14,L06497.06
Name des Produkts
N-(2-Hydroxyethyl)-hexamethylenimin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >