Learn More
Myrcen, stabilisiert (tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-35-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 128080025
275.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 2.5 L |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
123-35-3, 127-91-3, 138-86-3 | |
136.24 | |
myrcene, beta-myrcene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 1,6-octadiene, 7-methyl-3-methylene, beta-geraniolene, .beta.-myrcene, 2-methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene, myrcene naturalMehr anzeigen | |
CHEBI:17221 | |
CC(=CCCC(=C)C=C)C |
C10H16 | |
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N | |
31253 | |
7-Methyl-3-methylidenocta-1,6-dien |
Spezifikation
Myrcene | |
Farblos bis hellgelb | |
165.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2 | |
2.5 L | |
15,6416 | |
myrcene, beta-myrcene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 1,6-octadiene, 7-methyl-3-methylene, beta-geraniolene, .beta.-myrcene, 2-methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene, myrcene natural | |
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N | |
7-Methyl-3-methylidenocta-1,6-dien | |
136.24 | |
CHEBI:17221 | |
90% |
123-35-3, 127-91-3, 138-86-3 | |
0.7950g/mL | |
44°C | |
88% min. (GC) | |
C10H16 | |
1.4660 to 1.4720 | |
01,264 | |
0.795 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, ether and, glacial acetic acid | |
CC(=CCCC(=C)C=C)C | |
Stabilized with 0.01% alpha-Tocopherol | |
31253 | |
136.24 | |
Flüssigkeit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Myrcene, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468665 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 128080025,128085000,128080050 |
A0464275 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 128080025,128085000,128080050 |
A0464275 | Analysenzertifikat | 02/07/2024 | 128080025,128085000,128080050 |
A0462214 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | 128080025,128085000,128080050 |
A0449722 | Analysenzertifikat | 27/02/2024 | 128080025,128085000,128080050 |