Learn More
(+/-)-Citronellal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(±)-Citronellal is an active component of citronella oil. It is used as a flavoring agent, insect repellent, fragrance in soaps and detergents, and in personal care products like creams, lotions, and perfumes. It acts as a chemical intermediate for citronellol and hydroxycitronellal. Further, it is used to prepare 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-one by reacting with dibutylamine. In addition to this, it is utilized to inhibit the development of mechanical nociception induced by carrageenan (CG) and tumor necrosis factor-alfa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(^+)-Citronellal ist ein aktiver Wirkstoff im Citronellöl. Wird als Aromastoff, Insektenschutzmittel, Duftstoff in Seifen und Waschmitteln sowie in Körperpflegeprodukten wie Cremes, Lotionen und Parfüms verwendet. Chemisches Zwischenprodukt für Citronellol und Hydroxycitronellal. Dient zur Herstellung von 1-Dibutylamin-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on durch Reaktion mit Dibutylamin. Hemmt das Entstehen mechanischer Schmerzempfindungen, ausgelöst durch Carrageen (CG) und Tumor-Nekrose-Faktor alpha.
Löslichkeit
Schwach mischbar mit Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-Citronellal |
Dichte | 0.86 |
Siedepunkt | 206°C to 208°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Brechungsindex | 1.446 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 1720789 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Merck Index | 14,2329 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water and ethanol. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10234375 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L15753.AP,L15753.AE |
10248000 | Analysenzertifikat | 14/09/2023 | L15753.AP,L15753.AE |
10228687 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L15753.AP,L15753.AE |
10217397 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L15753.AP,L15753.AE |
10106181 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L15753.AP,L15753.AE |
Sicherheit und Handhabung
- (+/-)-Citronellal
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (+/-)-Citronellal