Learn More
MP Biomedicals™ Multitest-Objektträger
Qualitativ hochwertiges Mikroskopglas mit Teflon™-Beschichtung zum Halten von Proben in den Wells MP Biomedicals Multitest Objektträger sind beständig gegen gängige Lösungsmittel und für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Für den Transfer von Proben kann eine 4-Kanal-Pipette verwendet werden.
148.00 CHF - 251.22 CHF
Spezifikation
Typ Zellkultur-Objektträger
Menge 100/Schachtel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11471804
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
096040805E
2 mm 4 mm 6 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11451814
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
096041505E
3 mm 5 mm 4 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11491814
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
096041805E
2 mm 5 mm 8 mm
196.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11411814
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
096041205E
2 mm 6 mm 7 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Unbeschichtete Flächen sind benetzbar, so dass sich Flüssigkeit gleichmäßig über den Bereich jedes Wells verteilt. Für Zellhaftung und -wachstum müssen die Objektträger nur einfach in entionisiertem Wasser bzw. Detergenz gewaschen werden. Danach folgt eine Sterilisation.
  • Selbstentwässernde Oberfläche
  • Sterilisierbar
  • Beständig gegen direkte Wärmeeinwirkung
  • Beständig gegen gängige organische Lösungs- und Fixiermittel
  • Zum Einmalgebrauch
  • Nummeriert
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur-Objektträger
100/Schachtel
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.