Learn More
MP Biomedicals™ Multitest-Objektträger
Qualitativ hochwertiges Mikroskopglas mit Teflon™-Beschichtung zum Halten von Proben in den Wells MP Biomedicals Multitest Objektträger sind beständig gegen gängige Lösungsmittel und für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Für den Transfer von Proben kann eine 4-Kanal-Pipette verwendet werden.
Marke: MP Biomedicals™ 096041505E
Beschreibung
Unbeschichtete Flächen sind benetzbar, so dass sich Flüssigkeit gleichmäßig über den Bereich jedes Wells verteilt. Für Zellhaftung und -wachstum müssen die Objektträger nur einfach in entionisiertem Wasser bzw. Detergenz gewaschen werden. Danach folgt eine Sterilisation.
- Selbstentwässernde Oberfläche
- Sterilisierbar
- Beständig gegen direkte Wärmeeinwirkung
- Beständig gegen gängige organische Lösungs- und Fixiermittel
- Zum Einmalgebrauch
- Nummeriert
Spezifikation
3 mm | |
Zellkultur-Objektträger | |
4 mm |
5 mm | |
15 | |
100/Schachtel |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.