Learn More
MP Biomedicals™ Multitest-Objektträger
Qualitativ hochwertiges Mikroskopglas mit Teflon™-Beschichtung zum Halten von Proben in den Wells MP Biomedicals Multitest Objektträger sind beständig gegen gängige Lösungsmittel und für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Für den Transfer von Proben kann eine 4-Kanal-Pipette verwendet werden.
Marke:  MP Biomedicals™ 096041205E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11411814
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unbeschichtete Flächen sind benetzbar, so dass sich Flüssigkeit gleichmäßig über den Bereich jedes Wells verteilt. Für Zellhaftung und -wachstum müssen die Objektträger nur einfach in entionisiertem Wasser bzw. Detergenz gewaschen werden. Danach folgt eine Sterilisation.
  • Selbstentwässernde Oberfläche
  • Sterilisierbar
  • Beständig gegen direkte Wärmeeinwirkung
  • Beständig gegen gängige organische Lösungs- und Fixiermittel
  • Zum Einmalgebrauch
  • Nummeriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mm
Zellkultur-Objektträger
7 mm
6 mm
12
100/Schachtel
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.