Learn More
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi horizontales Gelsystem
Entwickelt für die routinemäßige horizontale Gelelektrophorese.
337.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Typ | Horizontales Gelelektrophoresesystem |
---|---|
Puffervolumen (angloamerikanisch) | 0.07 gal. |
Puffervolumen (metrisch) | 300 ml |
Länge (angloamerikanisch) | 4,92 in. |
Länge (metrisch) | 12,5 cm |
Produktcode | Marke | Probengröße | Gelabmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probengröße | Gelabmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12307287
|
Fisherbrand™
FMSMIDI7 |
50 | B x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in.) |
337.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12397277
|
Fisherbrand™
FMSMIDI10 |
100 | B x L: 10 x 10 cm (3.93 x 3.93 in.) |
540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für schneller Elektrophorese
- Niedrige Puffervolumen
- Ausreichend für ca. 50 bis 100 Proben
Spezifikation
Horizontales Gelelektrophoresesystem | |
300 ml | |
12,5 cm | |
22 cm | |
9 cm |
0.07 gal. | |
4,92 in. | |
8,66 in. | |
3,54 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi horizontales Gelsystem