Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS, mit Zertifikat
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 929711
42.44 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- AR-GLAS™ Konstruktion gemäß DIN EN ISO 648
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Klasse AS, DE-M-Markierung
- Wartezeit 5 Sekunden
- Alle BLAUBRAND™ Vollpipetten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
Spezifikation
Ja | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
eine Kennzeichnung | |
Schwarz | |
440 mm |
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
±0.2 ml | |
9 ml | |
Volumetrische Vollpipette |