Learn More
Axygen™ MultiRack Gestell (leer)
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
104.77 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polyethylen |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16372237
|
Axygen™
MR-R-A |
10 μLXT, 200 μl, 200 μLNX und 300 μl |
104.77 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16382237
|
Axygen™
MR-R-B |
200 μLXT, 200 μLXT, 300 μLXT und 1000 μLXT |
104.77 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
ISO 13845 | |
Durchsichtig | |
Unsteril | |
5/Packung |
Autoklavierbar | |
Polyethylen | |
1/Karton | |
5/Packung, 1Packung/Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ MultiRack Gestell (leer)