Learn More
Axygen™ MultiRack Gestell (leer)
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
Marke:  Axygen™ MR-R-B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16382237
  • 104.77 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
  • Nicht-pyrogenisch
  • Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
  • Vollständig autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13845
Durchsichtig
Unsteril
1/Karton
5/Packung, 1Packung/Karton
Autoklavierbar
Polyethylen
200 μLXT, 200 μLXT, 300 μLXT und 1000 μLXT
5/Packung
Name des Produkts
Axygen™ MultiRack Gestell (leer) > Für 200 μLXT, 200 μLXT, 300 μLXT und 1000 μLXT