Learn More
Axygen™ MultiRack Gestell (leer)
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
Marke: Axygen™ MR-R-A
Beschreibung
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
ISO 13845 | |
Durchsichtig | |
Unsteril | |
1/Karton | |
5/Packung, 1Packung/Karton |
Autoklavierbar | |
Polyethylen | |
10 μLXT, 200 μl, 200 μLNX und 300 μl | |
5/Packung |