Learn More
Analytmischung, SPEX CertiPrep ™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep 5491-A
Artikelnummer. 15658205
  • 62.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Diquatdibromid-Monohydrat6385-62-21000μg/ml
Paraquatdichlorid-Tetrahydrat1910-42-51000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Analytmischung
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Für die US-EPA-Methode 549.1
USEPA-Methode 549.1
1 ml
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
H2O
Name des Produkts
Analytmischung, SPEX CertiPrep ™ > 1 ml; 2 ml-Glasampulle mit Skala
Produkt nur für den Laborgebrauch