Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser
GREENER_CHOICE
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Leistungsfähigkeit mit Reagenzienspender-Zubehör.
381.00 CHF - 5580.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar 50 mal bei 121 °C, 1 bar, 20 min
Material Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche
Volumen (metrisch) 5 bis 2500 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Multidrop Combi, Multidrop 384 , Multidrop DW
Durchmesser (metrisch) Spitze: 0.5 mm, Schlauch: 1.3 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11799478
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24070290
Schlauchsatz für Dispensierkassetten mit Standardschlauch, (mit 40 cm Schlauchlänge)
381.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11560745
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24070297
Lange Turbosatz
634.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10004442
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24072670
Dispensierkassette mit Standardschlauch; Für Volumen von 5 bis 2500 µl
1275.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10419773
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24072671
Dispensierkassette, Standardschlauch, 5er-Packung
3910.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10143833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24072672
Dispensierkassette, Standardschlauch, 10er-Packung
5580.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10410144
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
24072677
Dispensierkasette, langer Standardschlauch
1020.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser.
Bestellinformationen:
Kat.-Nr. 24070297 und 24070290 werden mit Spitzenkämmen geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
50 mal bei 121 °C, 1 bar, 20 min
5 bis 2500 μl
Spitze: 0.5 mm, Schlauch: 1.3 mm
Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche
Multidrop Combi, Multidrop 384 , Multidrop DW
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser