Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Leistungsfähigkeit mit Reagenzienspender-Zubehör.
Marke:  Thermo Scientific™ 24072672
4079.23 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10143833
  • 5520.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser.
Bestellinformationen:
  • Kat.- Nr. 24070297 und 24070290 werden mit Spitzenkämmen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchendispensierkassette
Dispensierkassette, Standardschlauch, 10er-Packung
5 bis 2500 μl
<7 ml
50 mal bei 121 °C, 1 bar, 20 min
Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche
Multidrop Combi, Multidrop 384 , Multidrop DW
Spitze: 0.5 mm, Schlauch: 1.3 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.