Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser
GREENER_CHOICE
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Leistungsfähigkeit mit Reagenzienspender-Zubehör.
Marke:  Thermo Scientific™ 24072670
689.93 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10004442
  • 1260.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser.
Bestellinformationen:
  • Kat.- Nr. 24070297 und 24070290 werden mit Spitzenkämmen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchendispensierkassette
Dispensierkassette mit Standardschlauch; Für Volumen von 5 bis 2500 µl
5 bis 2500 μl
<7 ml
50 Mal bei 121 °C, 1 Bar, 20 min.
Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche
Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW
Spitze: 0.5 mm, Schlauch: 1.3 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.