Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Combi-Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ 24073295
689.93 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
Spezifikation
Röhrchendispensierkassette | |
Dispensierkassette mit Metallspitze, dünne Schläuche | |
0,5 bis 50 μl | |
<1 mL |
10-Mal autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar, 20 Min. | |
Spitze aus Edelstahl, Silikonschläuche | |
Multidrop Kombi, Multidrop Mikro | |
Schläuche: 0,4 mm ; Tipp 0.22mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.