Learn More
Fisherbrand™ Schüttler für verschiedene Plattformen
Gewährleistet eine gleichmäßige, leise horizontale orbitale Mischbewegung für Flaschen, Kolben und Becher
Marke:  Fisherbrand™ 88861022
969.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15594060
  • 1385.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Aluminiumplattform
Requires : Auswahl an Kolbenklemmen, Flaschenhaltern, Universalplattform mit anpassbaren Stäben, Röhrchengestellen und Flachplattform mit rutschhemmender Gummimatte
Beschreibung
Beschreibung
  • Variable Schütteldrehzahl: 50 bis 450 U/min
  • Hält bis zu 9.9 lbs. und 4 Klebematten mit 140 x 140 mm
  • Automatisches Lastausgleichssystem
  • Kontinuierlicher oder zeitgesteuerter Betrieb mit automatischer Abschaltung
  • Maximale Flexibilität mit vielen Optionen an austauschbarem Zubehör
  • Problemlose Einrichtung und einfache Bedienung
  • Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Fortsetzen des Betriebs mit der zuletzt eingestellten Drehzahl und über die verbleibende Zeit, wenn sich die Stromversorgung wieder erholt hat.
  • Niederspannungsversorgung sorgt für sicheren Kühlraumbetrieb und niedrigen Energieverbrauch
  • Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlräumen, Kühlschränken oder Nicht-CO2-Inkubatoren
Bestellinformation
Erforderliches Zubehör: Flaschenklammern, Flaschenhalter, Universalaufsatz mit verstellbaren Stegen, Röhrchengestelle, flacher Aufsatz mit rutschfester Gummimatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mm (0,4 in.)
Drehzahlgenauigkeit ±1 U/min
100/240 V
250 ml-Kolben
EU-, UK-, CN-Stecker
310 x 284 mm
LED
6
4,5 kg
50 bis 450 U/min
5 bis 40 °C
9,9 lb.
Aluminiumplattform
415 x 293 x 120 mm
Aluminium-Plattform
0 min bis 99 h 59 min
Videos
  • Fisherbrand Rockers and Rotators August DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Rockers and Rotators August DE.mp4
    • Fisherbrand Rockers and Rotators August FR
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Rockers and Rotators August FR.mp4
      • Fisherbrand Rockers and Rotators August
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
        • Fisherbrand multi platform shaker
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Fisherbrand multi platform shaker
          Sicherheitsdatenblatt (SDS)
          Dokumentation
          Dokumentation
          Flyers
          Zertifikate
          Zubehör anzeigen
          Name des Produkts
          Fisherbrand™ Schüttler für verschiedene Plattformen > Steckertyp: EU, UK, CN