Learn More
Dräger™ SCBA-Sicherheitsmaske
Innenmaske und Riemen aus hochwertigem Silikon
Marke: Dräger™ R53070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Panorama Nova Silikon P PC-Gesichtsstück
- Ohne Nacken-Tragegurt
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
EN 136 | |
Maske | |
Druckluft-Atemschutzgerät | |
Silikon |
Druckverschluss | |
Liefert schnell und sicher lebenswichtige Atemluft, wenn der Sauerstoffgehalt unter 17 Volumenprozent sinkt | |
Silikon | |
M |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ SCBA-Sicherheitsmaske > Panorama Nova; SCBA Gesichtsmaske
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur