Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke: OHAUS™ 30206080
1375.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stabilität, Genauigkeit und schnelle Abläufe gewährleisten optimale Wiegeergebnisse
- Farb-Touchscreen und Verbindungsoptionen sorgen für ein modernes Wiegeerlebnis
Spezifikation
Metrologie: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000; Klasse II, nmax 52000)Produktsicherheit: EN 61010-1, IEC 61010-1Elektromagnetische Verträglichkeit: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissionen Klasse B, Störfestigkeit Industrieanforderungen) | |
Precision Balance AX422/E | |
Farb-Touchscreen | |
AC-Adapter | |
Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne | |
8.2 g | |
0,010000 g | |
1.500 s | |
10°C bis 30°C | |
Elektronische Waage | |
Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing | |
13,93 in. | |
9,05 in. | |
230 mm | |
3,94 in. | |
13,93 in. | |
354 mm | |
12.8 lb. | |
AC-Adapter Eingang: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz AC-Adapter Ausgang: 12 VDC 0,84 A | |
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A | |
No | |
Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) |
RS232 (enthalten) USBUSB-Host | |
420 g | |
0,010000 g | |
±0,02 g | |
1.5 sec. | |
AX422/E | |
3 ppm/°C | |
50 bis 86 °F | |
400 g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
2 years | |
354 x 230 x 100 mm | |
354 mm | |
6.9 in. | |
175 mm | |
100 mm | |
7.7 in. | |
195 mm | |
5.8 kg | |
100/240 V | |
AC-Adapter Eingang: 50/60 Hz | |
Extern |
Videos
-
Ohaus Adventurer balances